Learn More
Brady™ Etichette in poliestere autolaminante per M710
Etichette per stampanti per etichette M710
Marca: Brady™ 311993
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Etichette in poliestere autolaminante per stampante M710.
- Il poliestere autolaminante ha un adesivo acrilico permanente ed è stampabile a trasferimento termico
- Buona resistenza alle sbavature della stampa, resistenza ai solventi e alle temperature estreme
Specifica
ASTM D 1000, ASTM D 2979 | |
None | |
Matte | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M710, BMP71 | |
-80°C | |
Square | |
-80°C to +130°C | |
0.084 mm | |
0.9 in. | |
22.86 mm |
Permanent Acrylic | |
White | |
Label | |
Single-side Printable | |
Self-laminating Tag | |
Healthcare and Hospital Labeling, General Identification, Laboratory Labeling | |
1 Label | |
250 Labels | |
-112°F to +266°F | |
0.0033 in. | |
22.86 x 22.86 mm | |
0.9 in. | |
22.86 mm |