Learn More
Brady™ Etichette in poliestere autolaminante per M710
Etichette per stampanti per etichette M710
Marca: Brady™ 311975
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Etichette in poliestere autolaminante per stampante M710.
- Il poliestere autolaminante ha un adesivo acrilico permanente ed è stampabile a trasferimento termico
- Buona resistenza alle sbavature della stampa, resistenza ai solventi e alle temperature estreme
Specifica
ASTM D 1000 | |
None | |
Matte | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M710, BMP71 | |
-196°C | |
Rectangle | |
-196°C to +110°C | |
0.048 mm | |
1.75 in. | |
25.4 mm | |
25.4 mm | |
25.4 mm |
Permanent Acrylic | |
White, Transparent | |
Label | |
Single-side Printable | |
Self-laminating Tag | |
Laboratory Labeling | |
1 Label | |
250 Labels | |
-321°F to +230°F | |
0.0019 in. | |
44.45 x 25.4 mm | |
1 in. | |
25.4 mm | |
1 in. |