Learn More
Brady™ Etichette wrap around in vinile autolaminante per M6/M7
Identifica fili e cavi da qualsiasi angolazione con le etichette orientabili in vinile B-427. È sufficiente stampare le etichette, quindi staccarle, piegarle e avvolgerle: ruoteranno liberamente per facilitare l’identificazione anche su connessioni di reti chiuse.
Marca: Brady™ 174167
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- L'etichetta può essere orientata in modo da leggerla da qualsiasi angolazione
- Basta avvolgerla e applicarla: nessun residuo di adesivo o parte di etichetta da far aderire a fili o cavi
- L'etichetta ruota senza alcun impedimento e non danneggia i cavi Cat 5/6 e in fibra ottica
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
- Per stampare questo materiale, serve un nastro. Usa il codice prodotto M61-R4310
Specifica
Not Autoclavable | |
M6-206-427-RO | |
None | |
Matte | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
75 Labels | |
-94°F to +158°F | |
0.004 in. | |
1.75 x 0.5 in. | |
0.5 in. | |
0.5 in. | |
0.7 in. | |
17.78 mm |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized | |
Permanent Acrylic | |
Clear, White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling | |
No | |
Rectangle | |
-70°C to +70°C | |
0.102 mm | |
1.75 in. | |
12.7 mm | |
12.7 mm | |
44.45 mm |