Learn More
Brady™ Etichette wrap around in vinile autolaminante per M6/M7
Identifica fili e cavi da qualsiasi angolazione con le etichette orientabili in vinile B-427. È sufficiente stampare le etichette, quindi staccarle, piegarle e avvolgerle: ruoteranno liberamente per facilitare l’identificazione anche su connessioni di reti chiuse.
51.00€ - 94.75€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Rivestimento | None |
Colore | Clear, White |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17868474
|
Brady™
174171 |
1.2 x 1 in. | 30.48 mm |
58.35€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17838164
|
Brady™
174167 |
1.75 x 0.5 in. | 44.45 mm |
51.00€
pezzi 75 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17828194
|
Brady™
174166 |
1.75 x 1 in. | 44.45 mm |
58.35€
pezzi 75 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17818314
|
Brady™
174168 |
2.75 x 0.5 in. | 69.85 mm |
51.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 14-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17828164
|
Brady™
174169 |
2.75 x 1 in. | 69.85 mm |
58.35€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17878244
|
Brady™
174170 |
3.125 x 1 in. | 79.38 mm |
65.55€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17848384
|
Brady™
174172 |
3.125 x 1.5 in. | 79.38 mm |
94.75€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- L'etichetta può essere orientata in modo da leggerla da qualsiasi angolazione
- Basta avvolgerla e applicarla: nessun residuo di adesivo o parte di etichetta da far aderire a fili o cavi
- L'etichetta ruota senza alcun impedimento e non danneggia i cavi Cat 5/6 e in fibra ottica
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
- Per stampare questo materiale, serve un nastro. Usa il codice prodotto M61-R4310
Specifica
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Clear, White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling | |
No | |
-94°F to +158°F | |
0.004 in. |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized | |
None | |
Matte | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
Rectangle | |
-70°C to +70°C | |
0.102 mm |