Learn More
Steris™ Buste per sterilizzazione autosigillanti
Provides an effective means of sterilization, safe handling and storage of all items until the moment they are used. Steris Corporation™ Self-Sealing sterilization Pouches are CE marked for steam and EO gas.
Marca:  Steris™ NWKP0927
Codice prodotto. 15428782
  • 45.40€ / pezzi 200
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Self-sealing bags eliminate the need for sealing devices
  • Excellent adhesive strength resistant to steam exposure
  • Non-toxic water-based indicator inks
  • Perforated flap for easy closing
Specifica
Specifica
Marchio CE
200/conf.
90 mm
Sterilizzatori a vapore e a gas di ossido di etilene
90 x 270 mm
270 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Steris™ Buste per sterilizzazione autosigillanti > 90 x 270mm