Learn More
Semperit™ Semperguard™ Green Nitrile Disposable Gloves Codice prodotto.: 15940057
Aggiungi al carrello
Semperit™ Semperguard™ Green Nitrile Disposable Gloves
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15940057
Small
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15940057
Marca: Semperit™ 3000008213
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Developed with sustainability in mind due to the unique production process, the glove offers skin-friendly hand protection, reduces the risk of allergy and feels soft to the skin. Comfortable and strong tensile strength ensures stability and a pleasant wearing experience even over longer periods.
  • PPE Cat. III
  • AQL 1.5
  • Powder-free
  • Dispoable, non-sterile
  • Comfortable to wear, even over longer periods of time
  • Skin-friendly formulation: no chlorine, no natural rubber latex proteins, no rubber accelerators
  • Manufactured while saving on water and energy, and reducing CO2 emissions
  • Synthetic inner coating
  • Textured fingertips provide extra grip
  • Stability and pleasant wearing experience
  • Glove material is resistant to blood and other body fluids, and protects against bacteria, fungi and viruses including SARS-CoV-2, Hepatitis B, Hepatitis C, and HIV
  • Ideal for applications including Personal Protection, Food/Catering, Consumer/Retail, Beauty/Body Art and Hairdressing
Vantaggi della Greener Choice
  • I vantaggi per l'ambiente includono:
    • Riduzione alla fonte
    • Energia rinnovabile
    • Certificazioni e sigilli di approvazione
    • Non tossico
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) PPE Category III, EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 2859-1, ASTM D6319, ASTM F1671
Chlorinated No
Accelerator Free Yes
Applicazioni Industrial
AQL 1.5
Colore Mint Green
Monouso Single-use
Finitura esterna Fingertip Textured
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Size Small
Sterilità Non-sterile
Stile polso guanto Rolled
Serie Semperguard™ Green
Forza di trazione 6 Newton
Lunghezza (sistema metrico) 24 cm
Titolo del prodotto
Semperit™ Semperguard™ Green Nitrile Disposable Gloves >