Learn More
Semperit™ Guanti non talcati in nitrile Semperguard™ Nitrile Xpert
Click to view available options
Size:
Piccolo
Medio
Grande
X-Large
Descrizione
- DPI categoria III per rischi complessi
- Eccellente resistenza agli irritanti cutanei
- Per applicazioni a contatto con alimenti
- Senza talco
- Buona resistenza alle sostanze chimiche
- Senza silicone aggiunto
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | CE classe I, EN 420, EN 374, EN 455, DPI di categoria III |
Classificazione | Categoria III |
Descrizione | Guanti non talcati in nitrile Semperguard™ Nitrile Xpert |
Colore | Blu |
Monouso | Sì |
Finitura esterna | Testurizzato |
Hand | Ambidestri |
Latex Free | Sì |
Materiale | Nitrile |
Powdered | Non talcati |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Semperit™ Guanti non talcati in nitrile Semperguard™ Nitrile Xpert >