Learn More
Semperit™ Guanti non talcati in nitrile Semperguard™ Nitrile Xpert
Click to view available options
Size:
Piccolo
Medio
Grande
X-Large
Descrizione
- PPE Category III complex risks
- Excellent resistance to skin irritants
- Suitable for food contact
- Powder free
- Chemical resistant
- No silicone added
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | CE classe I, EN 420, EN 374, EN 455, DPI di categoria III |
Classificazione | Categoria III |
Descrizione | Guanti non talcati in nitrile Semperguard™ Nitrile Xpert |
Colore | Blu |
Monouso | Sì |
Finitura esterna | Testurizzato |
Hand | Ambidestri |
Latex Free | Sì |
Materiale | Nitrile |
Powdered | Non talcati |
Vedi altri risultati |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Gear Up for Safety
Save up to 60% on gloves, apparel, and moreCodice sconto: 24131Scade: 2025-06-08
nuova offerta Shop Now
Titolo del prodotto
Semperit™ Guanti non talcati in nitrile Semperguard™ Nitrile Xpert >