Learn More
Semperit™ Guanti per esame in lattice Semperguard™ Comfort Codice prodotto.: 15303884
Aggiungi al carrello
Semperit™ Guanti per esame in lattice Semperguard™ Comfort
Codice prodotto. 15303884
Piccolo
Click to view available options
Size:
Piccolo
Medio
Grande
X-Large
Codice prodotto. 15303884
Marca: Semperit™ 3000001280
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I guanti per esame in lattice non talcati Semperguard™ Comfort offrono un'eccellente elasticità e la massima comodità.
  • In lattice naturale
  • Delicati sulla pelle
  • Non talcati
  • Eccellente elasticità e buona sensibilità al tatto/comodità di utilizzo
  • Buona presa e facili da indossare
  • Privi di ftalati e ammorbidenti
  • Dispositivi medici di classe I di categoria CE - Guanti protettivi monouso per rischi complessi di categoria III
  • Testati e certificati in conformità alla direttiva 1935/2004
  • Per applicazioni a contatto con alimenti
Specifica
Certificazione/Conformità EN 420, EN 374 e EN 455
Classificazione CE Classe I
Colore Bianco
Monouso Sì
Laboratory/Cleanroom Use
Latex Free No
Materiale Lattice
Powdered Non talcati
Product Type Guanti per esame
Size Piccolo
Sterilità Non sterile
Spessore (sistema metrico) 0.20 mm
Stile delle dita Finitura antiscivolo
Da utilizzare con (applicazione) Sicurezza sul lavoro, Cura, Laboratorio/Farmaceutica, Pulizia/Igiene, Alimenti, Vendita al dettaglio/Uso domestico
Stile polso guanto Polsino arrotolato
Verificato per uso medico
Tipo di imballaggio Scatola dispenser
Quantità Confezione da 100
Resistente a Sostanza chimica
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm
Titolo del prodotto
Semperit™ Guanti per esame in lattice Semperguard™ Comfort >