Learn More
Cytiva Terreno per gel-filtrazione di agarosio Sepharose™
Choose from a wide range of bead-formed agarose-based gel filtration media. Cytiva Life Sciences™ Sepharose Agarose Gel Filtration Media shows good separation over a wide molecular weight range.
Marca: Cytiva 17-0160-01
Descrizione
European Pharmacopoeia Solutions
- Reagents and Standard solutions in Chapters 2 and 4 of the current Ph. Eur.
- All are manufactured and tested in compliance with the Ph. Eur.
- Supplied with a Certificates of Analysis
- Lot No. and expiry date are stated on all product labels
Order Info
Supplied in 1L plastic containers
Specifica
1 L | |
45 to 165 μm | |
Solid Bead | |
Allow characterization or cleaning up of samples containing components of diverse molecular weight | |
10cm | |
6% Agarose |
<30 cm/hr. | |
Sepharose Agarose Gel Filtration Media | |
5cm | |
3.94 in. | |
3 to 12 | |
4 to 30°C, 20% Ethanol |
Sicurezza e movimentazione
- sepharose CL-6B
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol