Learn More
Fisherbrand™ Septum for 13mm Crimp Cap
Laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
156.00€ - 411.06€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
Quantità 1000
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Colore Materiale Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Materiale Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11814960
Vedere i documenti
Fisherbrand™
13 02 0261
Blue, Gray Butyl, PTFE 2 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11824960
Vedere i documenti
Fisherbrand™
13 02 0474
Red-Orange, Transparent Natural Rubber, TEF 1.3 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11834960
Vedere i documenti
Fisherbrand™
13 02 1379
Gray, Red Butyl, PTFE 1.6 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11844960
Vedere i documenti
Fisherbrand™
13 02 1380
Gray, Red Butyl, PTFE 2 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11854960
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
13 02 1470
Gray, Red Butyl, PTFE 1.3 mm
201.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 13mm
  • Carrier materials have different physical and chemical properties, temperature resistance, resealability, cleanliness, hardness, thickness
Specifica
Specifica
13 mm
1000
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Septum for 13mm Crimp Cap