Learn More
Fisherbrand™ Septum for 20mm Crimp Cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca:  Fisherbrand™ 20 02 0122
109.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10255044
  • 116.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 20mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Septa
20 mm
1000
Dark Gray
Butyl
3 mm