Learn More
Fisherbrand™ Septum for 20mm Crimp Cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
107.00€ - 774.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Quantità 1000
Visualizza altre specifiche
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Colore Spessore (sistema metrico) Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Spessore (sistema metrico) Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
10602245
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 02 0141
Blue Transparent, White 3 mm Septa
573.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11845060
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
20 10 0290
Gray Injection Stopper
107.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11815020
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 02 0035
Blue, Gray 3 mm Septa
424.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11825020
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
20 02 0057
Gray 3 mm Septa
267.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10255044
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 02 0122
Dark Gray 3 mm Septa
116.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11895020
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 02 0335
Silver, White 3 mm Septa
774.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11805030
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 02 0638
Beige, White 3.2 mm Septa
603.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12666505
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 02 2054
Blue Transparent, Transparent 3 mm Septa
528.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11627958
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 10 2451
Gray Freeze Drying Stopper Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15373696
Vedere i documenti
Fisherbrand™
20 02 2515
White 0.2 mm Septa Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • 20mm Septa
Specifica
Specifica
20 mm
1000