Learn More
Fisherbrand™ Septum for 20mm Crimp Cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca:  Fisherbrand™ 20 02 0141
541.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10602245
  • 573.00€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 20mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Septa
20 mm
1000
Blue Transparent, White
PTFE, Silicone
3 mm