Learn More
Fisherbrand™ Septum for 20mm Crimp Cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca:  Fisherbrand™ 20 10 0290
90.18 EUR valido fino al 2024-11-01
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11845060
  • 106.00€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 20mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Injection Stopper
20 mm
1000
Gray
Butyl