Learn More
Fisherbrand™ Septum for 24-400 Screw Thread Cap
Laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca:  Fisherbrand™ 22 02 1108
460.60 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11787617
  • 664.56€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 22mm Septum
  • Silicone white/PTFE beige
  • 45° shore A
  • 3.2mm
  • EPA-Quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Septa
22 mm
1000
Beige, White
PTFE, Silicone
3.2 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Septum for 24-400 Screw Thread Cap > Silicone/PTFE white/beige,3.2 mm thickness,45° shore A