Learn More
Fisherbrand™ Septum for Magnetic Universal Precision Thread Cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
629.00€ - 927.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 17 mm
Quantità 1000
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Colore Materiale Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Materiale Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11894990
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
17 02 1318
Blue, White PTFE, Silicone 1.5 mm
825.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11815000
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
17 02 1417
Blue Transparent, White PTFE, Silicone 1.3 mm
634.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11825000
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
17 02 1580
Red, White PTFE, Silicone 1.3 mm
629.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11835000
Vedere i documenti
Fisherbrand™
17 02 1873
Silver, White Aluminum, Silicone 1.3 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • 17mm Septa
Specifica
Specifica
17 mm
1000
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Septum for Magnetic Universal Precision Thread Cap