Learn More
Applied Biosystems™ Sequence Detection Primer
Sequence Detection Primer
63.50€ - 177.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex |
---|---|
Product Type | Sequencing Primer |
Content And Storage | 1 tube containing an unlabeled primer in solution or dried down. Store at -15°C to -25°C |
Metodo di purificazione | Desalted |
Shipping Condition | Room Temperature |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12015030
![]() |
Applied Biosystems™
4304970 |
10,000 pmol |
63.50€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10565677
![]() |
Applied Biosystems™
4304971 |
80,000 pmol |
103.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15592413
![]() |
Applied Biosystems™
4304972 |
130,000 pmol |
177.00€
130000pmol |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
These unlabeled primers can be used with TaqMan™ probes in any real-time PCR application. Choose between dry and in-solution formatted delivery. All primers are desalted.Specifica
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex | |
1 tube containing an unlabeled primer in solution or dried down. Store at -15°C to -25°C |
|
Room Temperature | |
Applied Biosystems™ | |
Liquid or Dried Down |
Sequencing Primer | |
Desalted | |
Unlabeled | |
Real Time PCR Applications |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Applied Biosystems™ Sequence Detection Primer