Learn More
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Carboxyl Magnetic Beads, hydrophilic
Excellent for coupling oligos or proteins directly to the beads. Their cauliflower-like structure gives Sera-Mag beads high binding capacity. The carboxyl groups on these beads can be activated by standard EDC/EDAC chemistry to react with free amino groups, forming amide bonds.
Marca:  Cytiva 45152105050450
Codice prodotto. 13223609
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Double shell magnetite beads
  • . High binding capacity
  • 1.0μm diameter
  • High carboxyl acid content for binding for binding DNA and proteins
  • Hydrophilic bead based on crosslinking requirements for the encapsulation layer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
5% solids (50mg/mL)
DNA Sample Prep, Protein Purification
1 μm
2°C to 8°C
1 L