Learn More
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Carboxyl Magnetic Beads, hydrophilic
Excellent for coupling oligos or proteins directly to the beads. Their “cauliflower-like” structure gives Sera-Mag beads high binding capacity. The carboxyl groups on these beads can be activated by standard EDC/EDAC chemistry to react with free amino groups, forming amide bonds.
567.00€ - 12000.00€
Specifica
Concentrazione | 5% solids (50mg/mL) |
---|---|
Content And Storage | 2°C to 8°C |
Da utilizzare con (applicazione) | DNA Sample Prep, Protein Purification |
Diametro (sistema metrico) | 1 μm |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11548692
|
Cytiva
45152105050250 |
15 mL |
567.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11809792
|
Cytiva
45152105050350 |
100 mL |
2355.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13223609
|
Cytiva
45152105050450 |
1 L |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Double shell magnetite beads
- . High binding capacity
- 1.0μm diameter
- High carboxyl acid content for binding for binding DNA and proteins
- Hydrophilic bead based on crosslinking requirements for the encapsulation layer
Specifica
5% solids (50mg/mL) | |
2°C to 8°C | |
DNA Sample Prep, Protein Purification | |
1 μm |