Learn More
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Carboxyl Magnetic Beads, hydrophobic
Excellent for coupling oligos or proteins directly to the beads. Their cauliflower-like structure gives Sera-Mag beads high binding capacity. The carboxyl groups on these beads can be activated by standard EDC/EDAC chemistry to react with free amino groups, forming amide bonds.
584.00€ - 12000.00€
Specifica
Concentrazione | 5% solids (50mg/mL) |
---|---|
Content And Storage | 2°C to 8°C |
Da utilizzare con (applicazione) | DNA Sample Prep, Protein Purification |
Diametro (sistema metrico) | 1 μm |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11819912
|
Cytiva
65152105050250 |
15 mL |
584.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
11829912
|
Cytiva
65152105050350 |
100 mL |
2342.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
11839912
|
Cytiva
65152105050450 |
1 L | N/A | N/A | N/A | |||||
Descrizione
- Double shell magnetite beads
- . High binding capacity
- 1.0μm diameter
- High carboxyl acid content for binding for binding DNA and proteins
- Hydrophobic bead based on crosslinking requirements for the encapsulation layer
Specifica
5% solids (50mg/mL) | |
2°C to 8°C | |
DNA Sample Prep, Protein Purification | |
1 μm |
Titolo del prodotto
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Carboxyl Magnetic Beads, hydrophobic