Learn More
Cytiva SeraSil-Mag Silica Coated Superparamagnetic Beads
SeraSil-Mag beads for nucleic acid isolation deliver high purity DNA extraction in NGS applications.
Marca: Cytiva 29357373
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
20 mg/mL in water (0.05% sodium azide) | |
Storage Solution: Water + 0.05% sodium azide | |
Chaotropic salt chemistry and vortex mixing, roller mixing and sonication | |
5 mL |
Room Temperature | |
700 nm | |
Silica coated, core-shell structure | |
700 nm diameter particle |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Cytiva SeraSil-Mag Silica Coated Superparamagnetic Beads > Quantity: 5 mL, dimParticleSizeMetric: 700 nm diameter