Learn More
BINDER™ Series CB-S Solid.Line - CO2 Incubator, with Hot Air Sterilization
Durable and affordable CB-S series incubators suitable for routine cell cultivation applications in the field of cell production, particularly academic settings. Contamination-proof due to 180°C hot air sterilization and pH-stable thanks to real time drift-free infrared CO2 measurements.
Marca: BINDER™ 9640-0029
5607.64 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Intervallo di temperatura: da +6°C sopra la temperatura ambiente a +50°C
- Intervallo di umidità: dal 90 al 95% u.r.
- Intervallo di regolazione di CO2: 0-20 vol.-% di CO2
- Collaudato sistema anti-contaminazione con sterilizzazione ad aria calda a 180°C
- Sistema di umidificazione con protezione anticondensa
- Iniettore con azione miscelante del gas CO2 a effetto Venturi
- Sensore di CO2 agli infrarossi
- Display LCD per la visualizzazione di temperatura e CO2, nonché informazioni supplementari e allarmi
- Data Logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
- Porta interna in vetro di sicurezza a chiusura ermetica
- Camera interna senza giunzioni in acciaio inox
- Ripiani estraibili perforati in acciaio inox
- Sistema diagnostico con allarme acustico e visivo
- Interfacce: Ethernet, USB, contatto di allarme a potenziale zero
- Apparecchi impilabili con adattatore per impilamento; il CB-S è compatibile all’impilamento con i modelli CB e CBF delle stesse dimensioni
Specifica
6 cu. ft. | |
10 kg | |
170 L | |
0 to 20% | |
APT.Line Technology | |
None | |
acciaio inossidabile (18/8) | |
3 | |
None | |
Da 90 a 95% | |
CO2 Incubator | |
CBS170-230V-D | |
IR sensor | |
685 x 815 x 870 mm | |
200/230 V | |
5,7 A |
22 lb. | |
CBS170-230V-D, with Access port 30 mm left, Series CB-S Solid.Line - CO2 incubators with hot air sterilization, 170 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
Acciaio inox | |
Sensore IR | |
Natural | |
Nessuna illuminazione | |
1 | |
Da 1 a 21% | |
NEMA 5-20P | |
Ambient +6° to 50°C | |
LCD | |
IR sensor | |
560 x 505 x 600 mm | |
96 kg | |
1.3 kW | |
50/60 Hz |