Learn More
BINDER™ Series CBF CO2 Incubator, with Hot Air Sterilization and Humidity Regulation
The CBF is the high-end CO2 incubator with humidity control that is suitable for all sensitive incubation applications in GMP environments. It ensures consistent results including in cell-based assays with multiwell plates.
12487.00€ - 22450.00€
Specifica
Capacità (sistema imperiale) ripiano | 22 lb. |
---|---|
Capacità (sistema metrico) ripiano | 10 kg |
Materiale camera | acciaio inossidabile |
Intervallo di concentrazione CO2 | 0 to 20% |
Tecnologia sensore CO2 | IR Sensor |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Modello | Controllo dell'ossigeno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Modello | Controllo dell'ossigeno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17343703
|
BINDER™
9640-0017 |
170 L | CBF170-230 V | None |
12487.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17353703
|
BINDER™
9640-0018 |
170 L | CBF170-230 V-O | Yes |
14876.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17363703
|
BINDER™
9640-0021 |
267 L | CBF260-230 V | None |
16669.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17373703
|
BINDER™
9640-0022 |
267 L | CBF260-230 V-O | Yes |
19058.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17463203
|
BINDER™
9640-0025 |
267 L | CBF260-230V-OZ | Yes |
22450.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
This BINDER incubator is even suitable for complex cultivation experiments or individual environments with hypoxic conditions thanks to its comprehensive assortment of options and accessories.- Contamination-safe humidification system without water pan
- Tried-and-tested anti-contamination concept with 180°C hot air sterilization
- Hot-air sterilizable CO2 sensor with single-beam infrared technology
- Seamless inner chamber made of stainless steel with flanges as shelf support system
- Fanless interior with Venturi CO2 gas mixing nozzle
- Intuitive touchscreen controller
- Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
- Troubleshooting system with visual and acoustic alarms
- Interfaces: Ethernet, USB, zero-voltage alarm contact
- Fail-safe CO2 system for protecting the pH of cell cultures
Specifica
22 lb. | |
acciaio inossidabile | |
IR Sensor | |
Natural | |
Nessuna illuminazione | |
1 | |
NEMA 5-20P | |
Ambient +6° to 60°C | |
TFT tattile | |
IR sensor | |
50/60 Hz |
10 kg | |
0 to 20% | |
Fanless interior | |
None | |
acciaio inossidabile | |
3 std./8 max. | |
Da 90 a 95% | |
CO2 Incubator | |
Sensore IR | |
230 V |