Learn More
BINDER™ Series FP Avantgarde.Line - Drying and Heating Chambers with Forced Convection and Program Functions
A BINDER material test chamber with mechanical convection of the FP series provides reliably short drying times and particularly fast heating – even for chambers under full loads.
Marca: BINDER™ 9010-0364
3067.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Intervallo di temperatura: +10°C sopra la temperatura ambiente fino a +300°C
- Elevata accuratezza della temperatura grazie alla tecnologia APT.line™
- Velocità della ventola regolabile
- Controller con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
- Comando elettromeccanico dell’aletta di scarico aria
- 2 griglie inseribili cromate
- Apparecchi impilabili fino a 115 L
- Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) e dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) con allarme ottico/acustico selezionabile nel controller
- Design ergonomico della maniglia
- Interfaccia computer: Ethernet
- Data-Logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
Specifica
116 L | |
Drying and Heating Chamber | |
FP115-230V | |
710 x 636 x 732 mm | |
230 V | |
10 A |
300°C | |
LED | |
383 x 550 x 550 mm | |
62 kg | |
1.6 kW | |
50/60 Hz |