Learn More
BINDER™ Serie KB - Incubatori refrigerati, con potente raffreddamento mediante compressore
Tra gli incubatori refrigerati, KB è un talento universale dalle grandi prestazioni, con intervallo di temperatura tra -10 °C e 100 °C. Con le opzioni di programmazione complete e le sue omogenee condizioni, questo incubatore refrigerato copre un’ampia gamma di applicazioni, persino a pieno carico.
Marca: BINDER™ 9020-0397
5978.29 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Intervallo di temperatura: da -10 °C a 100 °C
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Consumo energetico inferiore fino al 30 % rispetto al precedente modello
- Raffreddamento tramite macchina frigorifera a compressione
- Velocità della ventola regolabile
- Controller con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
- Porta interna in vetro di sicurezza (ESG)
- 2 griglie inseribili in acciaio inox
- Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880), con allarme acustico e ottico
- Interfaccia per computer: Ethernet
Specifica
4.1 cu. ft. | |
20 kg | |
KB115-230V, standard, Serie KB - Incubatori refrigerati con potente raffreddamento mediante compressore, 115 L, 230 V 1 ∼ 50 Hz | |
115 l | |
No Sensor | |
400 x 600 mm | |
acciaio inossidabile | |
None | |
Da -10 °C a 100 °C | |
LCD Screen | |
1 | |
835 x 700 x 1025 mm | |
650 mm | |
835 mm | |
1025 mm | |
400 mm | |
230 V, 50 Hz, 10 A | |
0,7 kW | |
50 Hz |
44.1 lb. | |
Dispositivo di sicurezza indipendente dalla temperatura di classe 3.1 (DIN 12880) con allarme visivo e acustico | |
Not Autoclavable | |
acciaio inossidabile | |
Tecnologia a camera preriscaldata APT.lineTM | |
Nessuna illuminazione | |
2 standard/5 max. | |
NEMA 5-20P | |
Refrigerated Incubator | |
KB115-230V | |
600 x 400 x 480 mm | |
25.6 in. | |
32.9 in. | |
600 mm | |
480 mm | |
105 kg | |
230 V | |
2 A |