Learn More
BINDER™ Serie KB - Incubatori refrigerati, con potente raffreddamento mediante compressore
Tra gli incubatori refrigerati, KB è un talento universale dalle grandi prestazioni, con intervallo di temperatura tra -10 °C e 100 °C. Con le opzioni di programmazione complete e le sue omogenee condizioni, questo incubatore refrigerato copre un’ampia gamma di applicazioni, persino a pieno carico.
5150.00€ - 14910.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Materiale camera | acciaio inossidabile |
Tecnologia sensore CO2 | No Sensor |
Tecnologia a convezione | APT.Line Preheating Chamber Technology |
Lighting | Nessuna illuminazione |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15609105
|
BINDER™
9020-0112 |
KB023-230V | 20 L | 435 x 595 x 620 mm | N/A | ||||
15659528
|
BINDER™
9020-0397 |
KB115-230V | 115 l | 835 x 700 x 1025 mm |
6950.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15629528
|
BINDER™
9020-0202 |
KB240-230V | 247 L | 945 x 850 x 1465 mm |
9800.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15639528
|
BINDER™
9020-0203 |
KB400-230V | 400 l | 945 x 970 x 1965 mm | N/A | ||||
15649528
|
BINDER™
9020-0204 |
KB720-230V | 698 L | 1270 x 1040 x 1950 mm |
14910.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Intervallo di temperatura: da -10 °C a 100 °C
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Consumo energetico inferiore fino al 30 % rispetto al precedente modello
- Raffreddamento tramite macchina frigorifera a compressione
- Velocità della ventola regolabile
- Controller con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
- Porta interna in vetro di sicurezza (ESG)
- 2 griglie inseribili in acciaio inox
- Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880), con allarme acustico e ottico
- Interfaccia per computer: Ethernet
Specifica
Not Autoclavable | |
No Sensor | |
Nessuna illuminazione | |
2 | |
NEMA 5-20P |
acciaio inossidabile | |
APT.Line Preheating Chamber Technology | |
acciaio inossidabile | |
None | |
Refrigerated Incubator |