Learn More
BINDER™ Serie KB ECO - Incubatori refrigerati, con tecnologia Peltier eco-compatibile
Grazie alla tecnologia Peltier, con cessione del calore brevettata, il nuovo incubatore refrigerato KB ECO è una delle camere refrigerate più efficienti sul mercato. Inoltre, mediante la tecnologia Peltier, la serie KB ECO è particolarmente silenziosa.
Marca: BINDER™ 9020-0423
8345.75 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25042" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Intervallo di temperatura da 0°C a +70°C, (max. 28°C sotto la temperatura ambiente)
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Regolazione elettrica della temperatura grazie al modulo Peltier con cessione del calore di nuova concezione
- Porta interna in vetro di sicurezza
- Camera interna realizzata interamente in acciaio inox
- 2 griglie inseribili in acciaio inox
- Foro di accesso con tappo in silicone Ø 30 mm
- Display LCD per la visualizzazione della temperatura, nonché di informazioni supplementari e allarmi
- Data Logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
- Autotest apparecchio per completa analisi dello stato
Specifica
8.7 cu. ft. | |
30 kg | |
Not Autoclavable | |
Acciaio inox | |
Forzata | |
acciaio inossidabile (18/8) | |
None | |
0°C a +70°C (max. 28°C temperatura ambiente) | |
LCD Screen | |
650 x 485 x 785 mm | |
152 kg | |
0.9 kW | |
50/60 Hz |
66.1 lb. | |
KBECO240-230V, Standard, Serie KB ECO - Incubatori refrigerati con tecnologia Peltier eco-compatibile, 247 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
247 L | |
No Sensor | |
Nessuna illuminazione | |
2 std./9 max. | |
CEE | |
Refrigerated Incubator | |
KBECO240-230V | |
930 x 921 x 1461 mm | |
200/230 V | |
4 A |