Learn More
BINDER™ Serie KBF-S Solid.Line - Camere climatiche per test di stabilità Con ampio intervallo di temperatura / di umidità
La nuova camera climatica KBF-S Solid.Line rappresenta la soluzione tagliata su misura per test a lungo termine e test di stabilità accelerati di prodotti farmaceutici conformi alla direttiva ICH Q1A.
Marca: BINDER™ 9020-0372
Description
- Intervallo di temperatura: da 0 °C a 70 °C
- Intervallo di umidità: dal 20 % u.r. all’80 % u.r.
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Regolazione dell'umidità con sensore di umidità capacitivo e umidificazione a vapore
- Display LCD per la visualizzazione di temperatura e umidità, nonché informazioni supplementari e allarmi
- Data Logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
- Autotest apparecchi per completa analisi dello stato
- Camera interna realizzata interamente in acciaio inox
- 2 griglie inseribili in acciaio inox, incluso supporto per scaffale
- Foro di accesso con tappo in silicone 30 mm, a sinistra
- Robuste rotelle orientabili doppie con freno di stazionamento, da 240 l
- Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) con allarme di temperatura acustico e visivo
- Interfaccia per computer: Ethernet
- Alimentazione idrica indipendente mediante tanica
Specifications
36 cu. ft. | |
45 kg | |
102 L | |
Nessuna illuminazione | |
2 std./15 max. | |
Dal 20 al 80% r.H. | |
Humidity Chamber | |
20% to 80% RH | |
KBFS1020-230V | |
976 x 836 x 1250 mm | |
379 kg | |
2 kW | |
50/60 Hz |
99.2 lb. | |
KBFS1020-230V, standard, Serie KBF-S Solid.Line - Camere climatiche per test di stabilità Con ampio intervallo di temperatura / di umidità, 1020 L, 230V 1∼ 50/60 Hz | |
acciaio inossidabile | |
acciaio inossidabile | |
CEE | |
da 0 °C a 70 °C | |
LCD | |
45 kg | |
2 | |
1255 x 1230 x 1925 mm | |
200 V | |
16 A |