Learn More
BINDER™ Serie KBW - Camere di crescita, con luce
Con la sua illuminazione naturale, la serie KBW crea una distribuzione omogenea della luce. In questo modo, la camera climatica assicura condizioni di luce e temperatura costanti.
Marca: BINDER™ 9020-0340
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Intervallo di temperatura: da 0 °C fino a 70 °C
- Intervallo di temperatura con luce: da 5 °C fino a 60 °C
- 3 cassetti con illuminazione a posizionamento variabile dotati di 5 tubi fluorescenti ciascuno
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Velocità della ventola regolabile
- Controller touch-screen intuitivo con programmazione per fasce orarie e in tempo reale con registrazione interna dei dati rilevati
- Porta interna a tenuta ermetica in vetro di sicurezza (ESG)
- Prevenzione dalla corrosione del vetro grazie allo speciale rivestimento TIMELESS
- 3 griglie inseribili in acciaio inox
- Foro di accesso con tappo in silicone 30 mm, a sinistra
- Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) con allarme di temperatura acustico e visivo
- Interfaccia per computer: Ethernet
- Riscaldamento sportello
Specifica
24.6 cu. ft. | |
45 kg | |
698L | |
Patented Lighting System | |
3 std./12 max. | |
Intervallo di temperatura 0°C asopra la temperatura ambiente fino 70°C | |
TFT tattile | |
970 x 576 x 1250 mm | |
377kg | |
2,7 kW | |
50/60Hz |
99.2 lb. | |
KBW720-230V, standard, Serie KBW - Camere di crescita con luce, 698 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
acciaio inossidabile | |
acciaio inossidabile | |
CEE | |
Growth Chamber | |
KBW720-230V | |
1270 x 1040 x 1950 mm | |
200 V | |
11,3 A |