Learn More
BINDER™ Serie KBW - Camere di crescita, con luce
Con la sua illuminazione naturale, la serie KBW crea una distribuzione omogenea della luce. In questo modo, la camera climatica assicura condizioni di luce e temperatura costanti.
15395.00€ - 23750.00€
Specifica
Materiale camera | acciaio inossidabile |
---|---|
Lighting | Patented Lighting System |
Materiale | acciaio inossidabile |
Tipo di spina | CEE |
Temperature Range (Metric) | Intervallo di temperatura 0°C asopra la temperatura ambiente fino 70°C |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15661197
|
BINDER™
9020-0338 |
247 L | 945 x 850 x 1465 mm |
15395.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15621207
|
BINDER™
9020-0339 |
400L | 945 x 970 x 1965 mm |
17005.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15671207
|
BINDER™
9020-0340 |
698L | 1270 x 1040 x 1950 mm |
23750.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Intervallo di temperatura: da 0 °C fino a 70 °C
- Intervallo di temperatura con luce: da 5 °C fino a 60 °C
- 3 cassetti con illuminazione a posizionamento variabile dotati di 5 tubi fluorescenti ciascuno
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Velocità della ventola regolabile
- Controller touch-screen intuitivo con programmazione per fasce orarie e in tempo reale con registrazione interna dei dati rilevati
- Porta interna a tenuta ermetica in vetro di sicurezza (ESG)
- Prevenzione dalla corrosione del vetro grazie allo speciale rivestimento TIMELESS
- 3 griglie inseribili in acciaio inox
- Foro di accesso con tappo in silicone 30 mm, a sinistra
- Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) con allarme di temperatura acustico e visivo
- Interfaccia per computer: Ethernet
- Riscaldamento sportello
Specifica
acciaio inossidabile | |
acciaio inossidabile | |
Intervallo di temperatura 0°C asopra la temperatura ambiente fino 70°C | |
TFT tattile |
Patented Lighting System | |
CEE | |
Growth Chamber | |
200 V |