Learn More
Tocris Bioscience™ SET 2
Selective TRPV2 antagonist
Marca:  Tocris Bioscience™ 6990/10
216.90 EUR valido fino al 2024-12-16
Usa il codice promo "21630" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 18034142
  • 269.00€ / 10mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
SET 2 is a TRPV2 (transient receptor potential vanilloid type 2) antagonist (IC50 = 0.46 μM). Selective for TRPV2 over TRPV1, TRPV3 and TRPV4 expressed in HEK293 cells. Inhibits lyosphosphatidic acid (LPA)-induced prostate cancer cell migration in vitro.
Specifica
Specifica
N-(2-Furanylmethyl)-3-[[4-(methylpropylamino)-6-(trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]thio]propanamide
10 mg
C17H21F3N4O2S
2313525-20-9
TRPV Antagonists
0.98