Learn More
Tocris Bioscience™ SET 2
Selective TRPV2 antagonist
271.13€ - 1035.84€
Specifica
Materiale o nome chimico | N-(2-Furanylmethyl)-3-[[4-(methylpropylamino)-6-(trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]thio]propanamide |
---|---|
CAS | 2313525-20-9 |
Bersaglio | TRPV Antagonists |
Formula molecolare | C17H21F3N4O2S |
Purezza | 0.98 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18065742
|
Tocris Bioscience™
6990/50 |
50 mg |
1035.84€
50mg |
Spedizione stimata: 30-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
18034142
|
Tocris Bioscience™
6990/10 |
10 mg |
271.13€
10mg |
Spedizione stimata: 30-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
SET 2 is a TRPV2 (transient receptor potential vanilloid type 2) antagonist (IC50 = 0.46 μM). Selective for TRPV2 over TRPV1, TRPV3 and TRPV4 expressed in HEK293 cells. Inhibits lyosphosphatidic acid (LPA)-induced prostate cancer cell migration in vitro.Specifica
N-(2-Furanylmethyl)-3-[[4-(methylpropylamino)-6-(trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]thio]propanamide | |
TRPV Antagonists | |
0.98 |
2313525-20-9 | |
C17H21F3N4O2S |