Learn More
Seward™ Rack per sacchetti Stomacher™
Seward has developed a full range of Stomacher™ Accessories to help provide a safe and efficient working environment in your laboratory.
Marca: Seward™ BA6096
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Help to organize sample bags
- Struttura in polimeri plastici di alto grado
- Offrono lo spazio perfetto per conservare e gestire i campioni nei sacchetti di Stomacher, garantendo un ambiente di lavoro più pulito e produttivo
- Perfetti per caricare i sacchetti con chiusura nell’incubatore prima dell’arricchimento
- Smontabili e pulibili facilmente con la maggior parte dei disinfettati da laboratorio (non autoclavabili)
Specifica
Rack per sacchetti | |
Trasparente | |
Polymer | |
Rectangular | |
To prepare, store and transport samples in microbiology sample preparation | |
1 | |
35cm x 10cm x 22cm |
Not Autoclavable | |
10 sacchetti | |
10 | |
Non-sterile | |
Stomacher 400 | |
1 |