Learn More
Seward™ Rack per sacchetti Stomacher™
Seward has developed a full range of Stomacher™ Accessories to help provide a safe and efficient working environment in your laboratory.
59.60€ - 212.00€
Specifica
Product Type | Bag Rack |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Colore | Clear |
Capacità | Bags |
Materiale | Polymer |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10319227
|
Seward™
BA6091 |
Stomacher 400 lab blenders | Bags |
59.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10748898
|
Seward™
BA6096 |
Stomacher 400 | 10 sacchetti |
122.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11865640
|
Seward™
BA6094 |
Stomacher 3500 | Bags |
212.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11311434
|
Seward™
BA6090 |
Stomacher 80Biomaster | Bags |
87.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Help to organize sample bags
- Struttura in polimeri plastici di alto grado
- Offrono lo spazio perfetto per conservare e gestire i campioni nei sacchetti di Stomacher, garantendo un ambiente di lavoro più pulito e produttivo
- Perfetti per caricare i sacchetti con chiusura nell’incubatore prima dell’arricchimento
- Smontabili e pulibili facilmente con la maggior parte dei disinfettati da laboratorio (non autoclavabili)
Specifica
Bag Rack | |
Clear | |
Polymer | |
To prepare, store and transport samples in microbiology sample preparation | |
1 |
Not Autoclavable | |
Bags | |
Non-sterile | |
1 |