Learn More
SGE™ GC Inlet FocusLiners™
Results in lower mass discrimination
Marca:  SGE™ 092002
Codice prodotto. 10592393
  • 182.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Results in lower mass discrimination
  • Per vari strumenti GC
  • Tutti i liner vengono disattivati mediante disattivazione in fase gassosa ad alta temperatura (420 °C)
  • Disponibili in confezioni blister per prevenire la contaminazione
  • La riduzione dei siti attivi elimina reazioni indesiderate nei campioni
FocusLiner
  • Includono due sezioni coniche che fissano il tappo in lana di quarzo per una pulizia della punta dell'ago e un trasferimento del campione ottimali ed evita inoltre che la lana di quarzo si sposti verso il setto o cada nel liner
  • Offrono un'eccellente riproducibilità
Specifica
Specifica
5/confezione
Lana di quarzo
0.4 cm
Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177
7.85 cm
Iniettore split/splitless Fast FocusLiner
0.63 cm