Learn More
SGE™ GC Inlet FocusLiners™
Results in lower mass discrimination
182.00€ - 769.00€
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) | 7.85 cm |
---|---|
Materiale di impaccamento | Lana di quarzo |
Product Type Specs | Iniettore split/splitless Fast FocusLiner |
Diametro (sistema metrico) interno | 0.4 cm |
Diametro (sistema metrico) esterno | 0.63 cm |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10592393
|
SGE™
092002 |
5/confezione |
182.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 05-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10710404
|
SGE™
092219 |
25/confezione |
769.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Results in lower mass discrimination
- Per vari strumenti GC
- Tutti i liner vengono disattivati mediante disattivazione in fase gassosa ad alta temperatura (420 °C)
- Disponibili in confezioni blister per prevenire la contaminazione
- La riduzione dei siti attivi elimina reazioni indesiderate nei campioni
- Includono due sezioni coniche che fissano il tappo in lana di quarzo per una pulizia della punta dell'ago e un trasferimento del campione ottimali ed evita inoltre che la lana di quarzo si sposti verso il setto o cada nel liner
- Offrono un'eccellente riproducibilità
Specifica
7.85 cm | |
Iniettore split/splitless Fast FocusLiner | |
0.63 cm |
Lana di quarzo | |
0.4 cm | |
Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177 |