Learn More
Trajan™ Split / Splitless Tapered FocusLiner for Agilent
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
Marca: Trajan™ 092011
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Per vari strumenti GC
- Tutti i liner vengono disattivati mediante disattivazione in fase gassosa ad alta temperatura (420 °C)
- Disponibili in confezioni blister per prevenire la contaminazione
- La riduzione dei siti attivi elimina reazioni indesiderate nei campioni
- Includono due sezioni coniche che fissano il tappo in lana di quarzo per una pulizia della punta dell'ago e un trasferimento del campione ottimali ed evita inoltre che la lana di quarzo si sposti verso il setto o cada nel liner
- Offrono un'eccellente riproducibilità
Specifica
25/confezione | |
Iniettore conico split/splitless FocusLiner | |
0.63 cm |
7.85 cm | |
0.4 cm | |
Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177 |