Learn More
Trajan™ Fixed Needle Syringe for Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Valves
Fixed needle replacement for manual syringes. For use with Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, and Valco Valves
Marca:  Trajan™
Codice prodotto. 10627171
  • 57.85€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
  • Specifically designed for Beckman/Altex, Rheodyne, Valco, SSI valves
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass (Barrel)
0.37 mm
0.028 mm
25 μL
LC
22 G
0.71 mm
Manual Syringe
51 mm
Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Valves