Learn More
Trajan™ Fixed Needle Syringe for Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Valves
Fixed needle replacement for manual syringes. For use with Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, and Valco Valves
57.85€ - 87.05€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (Barrel) |
---|---|
Calibro dell'ago | 22 G |
Diametro (sistema metrico) interno ago | 0.37 mm |
Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.028 mm |
Product Type | Manual Syringe |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10462721
|
Trajan™
004300 |
50 μL |
60.30€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10627171
|
Trajan™
003300 |
25 μL |
57.85€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10025480
|
Trajan™
007300 |
500 μL |
87.05€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10209060
|
Trajan™
006300 |
250 μL |
74.45€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- High quality solutions for liquid handling
- Accurate and reproducible injections
- Specifically designed for Beckman/Altex, Rheodyne, Valco, SSI valves
Specifica
Borosilicate Glass (Barrel) | |
0.37 mm | |
Manual Syringe | |
Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Valves |
22 G | |
0.028 mm | |
LC |