Learn More
SGE™ Siringhe ad ago fisso standard serie II
Standard syringes with anti-roll flange and needles that are aligned with zero mark on barrel to reduce dead volume, improve accuracy and precision to <±1%
51.25€ - 325.00€
Specifica
Accuracy | ±1% |
---|---|
Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.01 in. |
Lunghezza (sistema imperiale) ago | 1.96 in. |
Product Type | Microvolume Syringe |
Stile del punto dell'ago | Fixed Bevel |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Calibro dell'ago | Include | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Calibro dell'ago | Include | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10518502
|
SGE™
001000 |
5 μL | 26 G | Plunger protection | Ea. |
57.85€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12937536
|
SGE™
002033 |
10 μl | 26 G | Protezione stantuffo | Confezione da 10 |
325.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10607171
|
SGE™
002000 |
10 μl | 26 G | Protezione stantuffo | Ciascuno |
54.70€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10127070
|
SGE™
002030 |
10 μL | 26 G | Plunger protection | 6 Pk. |
205.00€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11941134
|
SGE™
003000 |
25 μl | calibro 25 | Stantuffo standard | Ciascuno |
51.25€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10229010
|
SGE™
004000 |
50 μl | calibro 25 | Stantuffo standard | Ciascuno |
60.30€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10625471
|
SGE™
005000 |
100 μl | calibro 25 | Stantuffo standard | Ciascuno |
64.43€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10559072
|
SGE™
006000 |
250 μl | calibro 25 | Stantuffo standard | Ciascuno |
71.75€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10771422
|
SGE™
007000 |
500 μl | calibro 25 | Stantuffo standard | Ciascuno |
80.70€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Standard syringes with anti-roll flange and needles that are aligned with zero mark on barrel to reduce dead volume, improve accuracy and precision to <±1%
- Gli stantuffi in acciaio inox sono montati manualmente, non intercambiabili e non sostituibili
- Le siringhe con capacità di 5 e 10μ l hanno un diametro esterno del cilindro di 6.5 mm, una lunghezza di scala di 54.1 mm e includono un ago lungo 50 mm misura 26
- Le siringhe con una capacità da 25 a 500μ l presentano un cilindro con diametro esterno di 8 mm, una lunghezza di scala di 60 mm e un ago lungo 50 mm di misura 25I modelli con ago fisso presentano un ago incollato sul corpo con una colla epossidica resistente ai solventi I modelli con ago rimovibile presentano un sigillo in PTFE, una molla e un dado per operazioni a tenuta ermetica; forniti con ago
Specifica
±1% | |
1.96 in. | |
Fixed Bevel |
0.01 in. | |
Microvolume Syringe | |
Fixed |
Titolo del prodotto
SGE™ Siringhe ad ago fisso standard serie II