Learn More
Trajan™ Thermo Scientific Instrument Ferrules
SilTite FingerTite delivers an easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools
Marca:  Trajan™ 073452
Codice prodotto. 12927101
  • 135.00€ / 1 set
Spedizione stimata: 11-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Next generation ferrule system for gas chromatography
  • Eliminates leaks
  • No contamination
  • No need to retighten after temperature cycling
  • Cleaner spectra for better library matches
Specifica
Specifica
GC Interface Connection
SilTite Metal
10 ferrules, 2 nuts
0.45 to 0.53 mm