Learn More
Trajan™ Thermo Scientific Instrument Ferrules
SilTite FingerTite delivers an easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools
135.00€
Specifica
Materiale SilTite Metal
Tipo GC Interface Connection
Quantità 10 ferrules, 2 nuts
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Diameter (Metric) Inside Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diameter (Metric) Inside Prezzo Quantità e disponibilità  
10493392
Vedere i documenti
Trajan™
073451
0.32 mm
135.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10072452
Vedere i documenti
Trajan™
073450
0.10 to 0.25 mm
135.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12927101
Vedere i documenti
Trajan™
073452
0.45 to 0.53 mm
135.00€
1 set
Spedizione stimata: 11-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Next generation ferrule system for gas chromatography
  • Eliminates leaks
  • No contamination
  • No need to retighten after temperature cycling
  • Cleaner spectra for better library matches
Specifica
Specifica
SilTite Metal
GC Interface Connection
10 ferrules, 2 nuts