Learn More
Epredia™ Doppio imbuto Cytofunnel™ Shandon™ EZ
Raddoppia il numero di presentazioni di campioni per ciclo con l'imbuto EZ Double Cytofunnel™ Shandon™ Epredia™.
Marca: Epredia™ A78710021
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.50000kg
Descrizione
L'imbuto EZ Cytofunnel doppio Thermo Scientific™ Shandon™, ideale per l'uso con tecniche di immunoistochimica.
- Disposable sample chambers with white filter cards and caps
- Funnel markings corresponding to slide markings for simple identification
- Pre-attached filter card
Specifica
White | |
200/Cs. | |
0.05 to 0.25 mL |
Single-use | |
EZ Double Cytofunnel™, With Filter Cards and Caps |