Learn More
Epredia™ Doppio imbuto Cytofunnel™ Shandon™ EZ
Raddoppia il numero di presentazioni di campioni per ciclo con l'imbuto EZ Double Cytofunnel™ Shandon™ Epredia™.
525.00€ - 1725.00€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Monouso | Single-use |
Tipo | EZ Double Cytofunnel™, With Filter Cards and Caps |
Volume (sistema metrico) | 0.05 to 0.25 mL |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11911788
|
Epredia™
A78710005 |
40 Pk. |
525.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12076689
|
Epredia™
A78710021 |
200/Cs. |
1725.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
L'imbuto EZ Cytofunnel doppio Thermo Scientific™ Shandon™, ideale per l'uso con tecniche di immunoistochimica.
- Camere di campionamento monouso con carte filtro e tappi bianchi monouso
- Contrassegni dell'imbuto corrispondenti ai contrassegni dei vetrini per una semplice identificazione
- Scheda filtro precollegata
Specifica
White | |
Single-use | |
EZ Double Cytofunnel™, With Filter Cards and Caps | |
0.05 to 0.25 mL |