Learn More
Epredia™ Shandon™ Gill™ Hematoxylin
Achieve fast and convenient results, while maintaining complete control over stain intensity with Epredia™ Shandon™ Gill™ Hematoxylin, which has mucoid staining.
Marca:  Epredia™ 6765010
127.68 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21628" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10188158
  • 156.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Gill 1: Light blue nuclei
  • Gill 2: Medium blue nuclei
  • Gill 3: Blue-black nuclei
Specifica
Specifica
3 ematossilina Gill Shandon
4 l
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • SHANDON GILL 3 HAEMATOXYLIN CE-IVD 4L .
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethylene glycol, Acetic acid