Learn More
Epredia™ Shandon™ Gill™ Hematoxylin
Achieve fast and convenient results, while maintaining complete control over stain intensity with Epredia™ Shandon™ Gill™ Hematoxylin, which has mucoid staining.
73.80€ - 156.00€
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Tipo Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12657926
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
6765005
Shandon Gill™ 1 Hematoxylin 2 x 1L
73.80€
pezzi 2
Spedizione stimata: 08-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10832130
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
6765006
1 ematossilina Gill Shandon 4 l
121.00€
4L
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10096648
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
6765008
2 ematossilina Gill Shandon 4 l
127.00€
4L
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12677926
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
6765009
Shandon Gill™ 3 Hematoxylin 2 x 1L
140.00€
pezzi 2
Spedizione stimata: 13-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10188158
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
6765010
3 ematossilina Gill Shandon 4 l
156.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Gill 1: Light blue nuclei
  • Gill 2: Medium blue nuclei
  • Gill 3: Blue-black nuclei
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethylene glycol,acetic acid, aluminium sulphate, sodium iodate