Learn More
Epredia™ Shandon™ Harris Hematoxylin
Take advantage of acidified or non-acidified formulations with the Epredia™ Shandon™ Harris Hematoxylin. This product does not employ a mercury-based oxidizing agent, thus removing a possible source of environmental contamination.
Marca: Epredia™ 6765003
54.16 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21984" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Acidifed: Intensely stained, blue-black nuclei
Non-acidified: Intensely stained, blue-black nuclei
Specifica
Acidificato | |
2 x 1 l |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: acetic acid, hematoxylin, sodium iodate,methyl alcohol, aluminium ammonium sulphate dodecahydrate,