Learn More
Epredia™ Shandon™ Kwik-Diff™ Stains
Enjoy a quicker alternative to traditional Wright's and Giemsa Staining procedures with Epredia™ Shandon™ Kwik-Diff™ Stains.
Marca:  Epredia™ 9990707
157.71 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24374" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10549408
  • 173.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Available in kit form or as individual components
  • Fast three-step differential stain for bone marrows, smears, FNAs, and microorganisms such as H. pylori
Includes:
Reagent 3: Methylene Blue
Specifica
Specifica
4 L
Methylene Blue
(4 L) Kwik-Diff Reagent 3, Methylene Blue