Learn More
Epredia™ Shandon™ Kwik-Diff™ Stains
Enjoy a quicker alternative to traditional Wright's and Giemsa Staining procedures with Epredia™ Shandon™ Kwik-Diff™ Stains.
71.50€ - 341.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Include | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Include | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10435310
|
Epredia™
9990700 |
Kit Kwik-Diff | Kit includes 500 mL bottle each: Fixative, Eosin, Methylene Blue | 500 ml |
341.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10633649
|
Epredia™
9990705 |
Fixative | (4 L) Kwik-Diff Reagent 1, Fixative | 4 L |
167.00€
4L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10643649
|
Epredia™
9990706 |
Eosin | (4 L) Kwik-Diff Reagent 2, Eosin | 4 L |
168.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10549408
|
Epredia™
9990707 |
Methylene Blue | (4 L) Kwik-Diff Reagent 3, Methylene Blue | 4 L |
168.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12539956
|
Epredia™
9990701 |
Kwik-Diff Stains | Kit includes 125 mL bottle each: Fixative, Eosin, Methylene Blue | 125 mL | N/A | ||||
Descrizione
- Available in kit form or as individual components
- Fast three-step differential stain for bone marrows, smears, FNAs, and microorganisms such as H. pylori
Reagent 1: Fixative; Reagent 2: Eosin; Reagent 3: Methylene Blue
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Shandon Kwik Diff Solution 1 - Methanol Fixative
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.